Drukuj
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromo-2,3,4-trifluoroaniline, 2-Bromo-4,5,6-trifluoroaniline
PC0936-1G PC0936-5G PC0936-10G
APOSPC0936-1GEA 110 PLN
APOSPC0936-1G APOSPC0936-5G APOSPC0936-10G
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline
Formuła: C₆H₃BrF₃N
Temp. topnienia: 58…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013388
Numer CAS: 122375-82-0