Drukuj
Chlorek 3-(triflurometoksy)benzenosulfonylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0934-100G PC0934-25G PC0934-5G
APOSPC0934-100GEA 1120 PLN
APOSPC0934-100G APOSPC0934-25G APOSPC0934-5G
Chlorek 3-(triflurometoksy)benzenosulfonylu 97%
Chlorek 3-(triflurometoksy)benzenosulfonylu
Formuła: C₇H₄ClF₃O₃S
Temp. Wrzenia: 229…230 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01091016
Numer CAS: 220227-84-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II