Drukuj
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0919-5G PC0919-1G PC0919-25G
APOSPC0919-5GEA 731 PLN
APOSPC0919-5G APOSPC0919-1G APOSPC0919-25G
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane
Formuła: C₁₁HF₂₃O₃
Temp. Wrzenia: 151…154 °C
Gęstość: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054715
Numer CAS: 3330-16-3