Drukuj
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
PC0916-1G PC0916-500MG
APOSPC0916-1GEA 691 PLN
APOSPC0916-1G APOSPC0916-500MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane 97%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
Formuła: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
Temp. Wrzenia: 126…128 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00238856
Numer CAS: 231953-40-5
Jednostka: 3267
ADR: 8,III