Drukuj
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0915-25G PC0915-5G
APOSPC0915-25GEA 1280 PLN
APOSPC0915-25G APOSPC0915-5G
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Tropylium tetrafluoroborate
Formuła: C₇H₇BF₄
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013402
Numer CAS: 27081-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 248-214-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II