Drukuj
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0906-10G PC0906-1G PC0906-5G
APOSPC0906-10GEA 1190 PLN
APOSPC0906-10G APOSPC0906-1G APOSPC0906-5G
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₉FO₃
MW: 184.16 g/mol
Temp. topnienia: 137…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671770
Numer CAS: 500912-19-6