Drukuj
Ethyl iodofluoroacetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0896-25G PC0896-5G
APOSPC0896-25GEA 2200 PLN
APOSPC0896-25G APOSPC0896-5G
Ethyl iodofluoroacetate 98%
Ethyl iodofluoroacetate
Formuła: C₄H₆FIO₂
Temp. Wrzenia: 43 °C/3mmHg
Gęstość: >1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320733
Numer CAS: 401-58-1