Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
PC0891-100G PC0891-25G PC0891-5G
APOSPC0891-100GEA 911 PLN
APOSPC0891-100G APOSPC0891-25G APOSPC0891-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₄N
Temp. Wrzenia: 194 °C
Temp. topnienia: 45…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236280
Numer CAS: 231953-38-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III