Drukuj
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0887-1G PC0887-5G PC0887-10G
APOSPC0887-1GEA 319 PLN
APOSPC0887-1G APOSPC0887-5G APOSPC0887-10G
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrF
MW: 203.05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788543
Numer CAS: 500912-14-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II