Drukuj
3-Fluoro-o-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0882-100G PC0882-25G PC0882-5G
APOSPC0882-100GEA 841 PLN
APOSPC0882-100G APOSPC0882-25G APOSPC0882-5G
3-Fluoro-o-toluic acid 98%
3-Fluoro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Temp. topnienia: 157…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075246
Numer CAS: 699-90-1