Drukuj
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-o-tolualdehyde, 3-Fluoro-2-tolualdehyde, 3-Fluoro-o-tolylaldehyde
PC0881-100G PC0881-25G PC0881-5G
APOSPC0881-100GEA 946 PLN
APOSPC0881-100G APOSPC0881-25G APOSPC0881-5G
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formuła: C₈H₇FO
Temp. Wrzenia: 92…93 °C/20mmHg
Gęstość: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00075256
Numer CAS: 147624-13-3