Drukuj
2-Bromo-3-fluoroanisole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1-fluoro-3-methoxybenzene
PC0875-5G PC0875-100G PC0875-25G
APOSPC0875-5GEA 110 PLN
APOSPC0875-5G APOSPC0875-100G APOSPC0875-25G
2-Bromo-3-fluoroanisole 99%
2-Bromo-3-fluoroanisole
Formuła: C₇H₆BrFO
MW: 205.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 220 °C
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788540
Numer CAS: 446-59-3