Drukuj
Kwas pentafluorofenyloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(pentafluorophenyl)borane, (Pentafluorophenyl)metaboric acid, Pentafluorobenzeneboronic acid
PC0869-5G PC0869-10G PC0869-1G
APOSPC0869-5GEA 313 PLN
APOSPC0869-5G APOSPC0869-10G APOSPC0869-1G
Kwas pentafluorofenyloboronowy 97%
Kwas pentafluorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₂BF₅O₂
Temp. topnienia: 250…255 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074663
Numer CAS: 1582-24-7