Drukuj
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0867-1G PC0867-5G
APOSPC0867-1GEA 305 PLN
APOSPC0867-1G APOSPC0867-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₄F₂O₃
MW: 174.1 g/mol
Temp. topnienia: 205…211 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01321116
Numer CAS: 175968-39-5