Drukuj
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3'-Bromomethyl-4-fluorodiphenyl Ether
PC0853-1G PC0853-5G
APOSPC0853-1GEA 1640 PLN
APOSPC0853-1G APOSPC0853-5G
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formuła: C₁₃H₁₀BrFO
MW: 281.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 160 °C/2mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00059915
Numer CAS: 65295-58-1