Drukuj
α-Chloro-3,5-difluorotoulene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Chloromethyl)-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzyl chloride
PC0852-100G PC0852-25G PC0852-5G
APOSPC0852-100GEA 1140 PLN
APOSPC0852-100G APOSPC0852-25G APOSPC0852-5G
α-Chloro-3,5-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,5-difluorotoulene
Formuła: C₇H₅ClF₂
MW: 162.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C/22mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01090990
Numer CAS: 220141-71-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II