Drukuj
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0849-5G PC0849-25G
APOSPC0849-5GEA 562 PLN
APOSPC0849-5G APOSPC0849-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆BrF₃O
Temp. topnienia: 60…61 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03788534
Numer CAS: 497959-33-8