Drukuj
3,5-Difluorophenyl isocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Difluoro-5-isocyanatobenzene
PC0845-1G PC0845-25G PC0845-5G
APOSPC0845-1GEA 110 PLN
APOSPC0845-1G APOSPC0845-25G APOSPC0845-5G
3,5-Difluorophenyl isocyanate
3,5-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₇H₃F₂NO
MW: 155.104 g/mol
Temp. Wrzenia: 159 °C
Gęstość: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093693
Numer CAS: 83594-83-6
Jednostka: 3080
ADR: 6.1+3 II