Drukuj
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC0842-5G PC0842-1G PC0842-25G
APOSPC0842-5GEA 160 PLN
APOSPC0842-5G APOSPC0842-1G APOSPC0842-25G
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 97%
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
Formuła: C₇H₄BrFO₂
Temp. topnienia: 112…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788530
Numer CAS: 251300-28-4