Drukuj
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0840-5G PC0840-25G PC0840-100G
APOSPC0840-5GEA 276 PLN
APOSPC0840-5G APOSPC0840-25G APOSPC0840-100G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Temp. topnienia: 85…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788528
Numer CAS: 146539-83-5