Drukuj
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC0839-1G PC0839-250MG PC0839-5G
APOSPC0839-1GEA 450 PLN
APOSPC0839-1G APOSPC0839-250MG APOSPC0839-5G
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formuła: C₈H₅F₃O₃
Temp. topnienia: 56…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788527
Numer CAS: 497959-31-6