Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
PC0837-10G
PC0837-1G
APOSPC0837-10GEA
2060
PLN
APOSPC0837-10G
APOSPC0837-1G
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formuła:
C₁₂H₁₂FN₃O₂ Temp. topnienia: 153…154 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00173917 Numer CAS: 138907-68-3 |