Drukuj
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0828-1G PC0828-5G PC0828-25G
APOSPC0828-1GEA 174 PLN
APOSPC0828-1G APOSPC0828-5G APOSPC0828-25G
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₇FO₃
MW: 170.14 g/mol
Temp. topnienia: 112…114 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00973972
Numer CAS: 106428-05-1