Drukuj
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
PC0827-100G PC0827-25G PC0827-5G
APOSPC0827-100GEA 160 PLN
APOSPC0827-100G APOSPC0827-25G APOSPC0827-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
5-Fluoro-2-nitroanisole
Formuła: C₇H₆FNO₃
Temp. Wrzenia: 272 °C
Temp. topnienia: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077541
Numer CAS: 448-19-1