Drukuj
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 4-(trifluoromethoxy)phenyl sulphone
PC0819-10G PC0819-5G
APOSPC0819-10GEA 1720 PLN
APOSPC0819-10G APOSPC0819-5G
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₈H₇F₃O₃S
Temp. topnienia: 64…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792426
Numer CAS: 87750-51-4