Drukuj
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: PFBHA.HCl
PC0810-1G PC0810-5G PC0810-25G
APOSPC0810-1GEA 327 PLN
APOSPC0810-1G APOSPC0810-5G APOSPC0810-25G
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 97%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Derivatising agent for Electron-Capture detection of steriods.
Formuła: C₇H₄F₅NO
Temp. topnienia: 227 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012953
Numer CAS: 57981-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 261-057-7