Drukuj
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0809-1G PC0809-5G
APOSPC0809-1GEA 122 PLN
APOSPC0809-1G APOSPC0809-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 97%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
Formuła: C₇H₉F₆O₅P
Gęstość: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009901
Numer CAS: 88738-78-7