Drukuj
2,2-Difluoroethylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0806-5G PC0806-25G PC0806-100G
APOSPC0806-5GEA 116 PLN
APOSPC0806-5G APOSPC0806-25G APOSPC0806-100G
2,2-Difluoroethylamine 97%
2,2-Difluoroethylamine
Formuła: C₂H₅F₂N
Temp. Wrzenia: 68…69 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00798137
Numer CAS: 430-67-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,III