Drukuj
3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0802-25G PC0802-5G
APOSPC0802-25GEA 592 PLN
APOSPC0802-25G APOSPC0802-5G
3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
3-Chloro-2,4-difluoroaniline
Formuła: C6H4ClF2N
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042200
Numer CAS: 2613-34-5