Drukuj
4-(Pentafluorothio)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC0801-1G PC0801-5G
APOSPC0801-1GEA 1450 PLN
APOSPC0801-1G APOSPC0801-5G
4-(Pentafluorothio)benzoic acid 97%
4-(Pentafluorothio)benzoic acid
Formuła: C₇H₅F₅O₂S
MW: 248.17 g/mol
Temp. topnienia: 192…193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788718
Numer CAS: 832-32-6