Drukuj
4-(Pentafluorothio)phenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC0794-1G PC0794-5G
APOSPC0794-1GEA 2760 PLN
APOSPC0794-1G APOSPC0794-5G
4-(Pentafluorothio)phenol 97%
4-(Pentafluorothio)phenol
Formuła: C₆H₅F₅OS
Temp. topnienia: 104…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788516
Numer CAS: 774-94-7