Drukuj
Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tris(perfluorophenyl)borane
PC0791-1G PC0791-5G
APOSPC0791-1GEA 145 PLN
APOSPC0791-1G APOSPC0791-5G
Tris(pentafluorophenyl)borane 97%
Tris(pentafluorophenyl)borane
Useful component of Ziegler-Nattametallocene catalyst for polyolefins.J. Organomet. Chem., 1964, 2, 245
Formuła: C₁₈BF₁₅
Temp. topnienia: 126…131 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00269813
Numer CAS: 1109-15-5