Drukuj
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0790-1G PC0790-5G PC0790-10G
APOSPC0790-1GEA 969 PLN
APOSPC0790-1G APOSPC0790-5G APOSPC0790-10G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Formuła: C₆H₄F₅IS
Temp. Wrzenia: 50 °C/0,75mmHg
Temp. topnienia: 36 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03788514
Numer CAS: 286947-68-0