Drukuj
(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-(-)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol, (R)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanol
PC0788-1G PC0788-5G
APOSPC0788-1GEA 1780 PLN
APOSPC0788-1G APOSPC0788-5G
(R)-(-)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
(R)-(-)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₇F₃O
Temp. Wrzenia: 98…99 °C/17mmHg
Temp. topnienia: 25 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077844
Numer CAS: 10531-50-7