Drukuj
3-Bromophenylsulphur pentafluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC0782-1G PC0782-25G PC0782-5G
APOSPC0782-1GEA 1740 PLN
APOSPC0782-1G APOSPC0782-25G APOSPC0782-5G
3-Bromophenylsulphur pentafluoride 95%
3-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formuła: C₆H₄BrF₅S
Gęstość: 1,831 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03425927
Numer CAS: 672-30-0