Drukuj
3-(Pentafluorothio)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
PC0779-1G PC0779-25G PC0779-5G
APOSPC0779-1GEA 4000 PLN
APOSPC0779-1G APOSPC0779-25G APOSPC0779-5G
3-(Pentafluorothio)aniline 97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Formuła: C₆H₆F₅NS
Temp. Wrzenia: 87 °C/3,2mmHg
Temp. topnienia: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00674199
Numer CAS: 2993-22-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III