Drukuj
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0777-25G PC0777-5G
APOSPC0777-25GEA 284 PLN
APOSPC0777-25G APOSPC0777-5G
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄ClFO
Temp. topnienia: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788511
Numer CAS: 84194-30-9