Drukuj
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0772-25G PC0772-5G PC0772-100G
APOSPC0772-25GEA 1030 PLN
APOSPC0772-25G APOSPC0772-5G APOSPC0772-100G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate 96%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl-p-toluenesulphonate
Formuła: C₁₂H₁₀F₈O₃S
Temp. Wrzenia: 157 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 44538 °C
Gęstość: 1,5127 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00378586
Numer CAS: 2264-00-8