Drukuj
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanol, (S)-(+)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
PC0769-1G PC0769-500MG PC0769-250MG
APOSPC0769-1GEA 319 PLN
APOSPC0769-1G APOSPC0769-500MG APOSPC0769-250MG
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
(S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 73…76 °C
Gęstość: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077845
Numer CAS: 340-06-7