Drukuj
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0737-100G PC0737-5G PC0737-25G
APOSPC0737-100GEA 1050 PLN
APOSPC0737-100G APOSPC0737-5G APOSPC0737-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237 g/mol
Temp. topnienia: 198…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094085
Numer CAS: 183065-68-1