Drukuj
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Fluorophenyl)butyric Acid
PC0715-5G PC0715-1G
APOSPC0715-5GEA 1350 PLN
APOSPC0715-5G APOSPC0715-1G
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Formuła: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788503
Numer CAS: 589-06-0