Drukuj
4-(Trifluoromethyl)anilinium chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Aminobenzotrifluoride HCl, 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine HCl, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
PC0695-25G PC0695-5G
APOSPC0695-25GEA 1710 PLN
APOSPC0695-25G APOSPC0695-5G
4-(Trifluoromethyl)anilinium chloride 97%
4-(Trifluoromethyl)anilinium chloride
Formuła: C₇H₇ClF₃N
MW: 197.59
Temp. topnienia: 200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007897
Numer CAS: 90774-69-9
Numer WE (dawny EINECS): 292-679-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III