Drukuj
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
PC0688-25G PC0688-5G PC0688-100G
APOSPC0688-25GEA 609 PLN
APOSPC0688-25G APOSPC0688-5G APOSPC0688-100G
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₇H₁₀F₂O₂
Temp. topnienia: 103…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788493
Numer CAS: 122665-97-8