Drukuj
(Difluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0683-1G PC0683-25G PC0683-5G
APOSPC0683-1GEA 203 PLN
APOSPC0683-1G APOSPC0683-25G APOSPC0683-5G
(Difluoromethyl)benzene 95%
(Difluoromethyl)benzene
Formuła: C₇H₆F₂
Temp. Wrzenia: 133…139 °C
Gęstość: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788488
Numer CAS: 455-31-2
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II