Drukuj
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0681-1G PC0681-5G
APOSPC0681-1GEA 621 PLN
APOSPC0681-1G APOSPC0681-5G
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-(Difluoromethoxy)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₅ClF₂O₂
Temp. Wrzenia: 116…118 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00833410
Numer CAS: 57320-63-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,III