Drukuj
Kwas 2-(Trifluorometylo)fenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Trifluoromethyl)phenylboronic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC0677-100G PC0677-25G PC0677-5G
APOSPC0677-100GEA 650 PLN
APOSPC0677-100G APOSPC0677-25G APOSPC0677-5G
Kwas 2-(Trifluorometylo)fenyloboronowy 98%
Kwas 2-(Trifluorometylo)fenyloboronowy
Formuła: C₇H₆BF₃O₂
Temp. topnienia: 108…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236059
Numer CAS: 1423-27-4