Drukuj
4-Fluorocatechol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 4-Fluoropyrocatechol
PC0672-1G PC0672-5G PC0672-500MG
APOSPC0672-1GEA 621 PLN
APOSPC0672-1G APOSPC0672-5G APOSPC0672-500MG
4-Fluorocatechol 97%
4-Fluorocatechol
Formuła: C₆H₅FO₂
Temp. topnienia: 90…91 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01317539
Numer CAS: 367-32-8
Numer WE (dawny EINECS): 226-356-9
Jednostka: 1759
ADR: 8,II