Drukuj
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0670-500G PC0670-100G PC0670-1KG
APOSPC0670-500GEA 1110 PLN
APOSPC0670-500G APOSPC0670-100G APOSPC0670-1KG
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C/2.5mmHg
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042577
Numer CAS: 136434-77-0