Drukuj
1,3-Difluoroacetone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC066-5G PC066-1G
APOSPC066-5GEA 1660 PLN
APOSPC066-5G APOSPC066-1G
1,3-Difluoroacetone 98%
1,3-Difluoroacetone
Formuła: C₃H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 101…102 °C
Gęstość: 1,307 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368665
Numer CAS: 453-14-5
Jednostka: 2929
ADR: 6.1+3,II