Drukuj
7-Fluoroquinaldine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0635-5G PC0635-10G
APOSPC0635-5GEA 363 PLN
APOSPC0635-5G APOSPC0635-10G
7-Fluoroquinaldine
7-Fluoroquinaldine
Formuła: C₁₀H₈FN
Temp. Wrzenia: 120 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 47…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683029
Numer CAS: 1128-74-1